Acide 4-chloro-2-pyridinecarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR1351-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1351-25G APOSOR1351-5G
Acide 4-chloro-2-pyridinecarboxylique
Acide 4-chloro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191400
Numéro CAS: 5470-22-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité