2-Quinoléinecarbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13512-1G OR13512-5G OR13512-25G
APOSOR13512-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13512-1G APOSOR13512-5G APOSOR13512-25G
2-Quinoléinecarbonitrile 97%
2-Quinoléinecarbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C/23mmHg
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134341
Numéro CAS: 1436-43-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité