Methyl-4-chloropicolinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-chloropicolinate, Methyl 4-chloropyridine-2-carboxylate
OR1352-100G OR1352-25G OR1352-5G
APOSOR1352-100GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR1352-100G APOSOR1352-25G APOSOR1352-5G
Methyl-4-chloropicolinate 97%
Methyl-4-chloropicolinate
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,5800 g/mol
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116183
Numéro CAS: 24484-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité