Malonate de diéthyle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR1354-2.5KGEA 80 EUR InStock
APOSOR1354-2.5KG APOSOR1354-10KG APOSOR1354-500G
Malonate de diéthyle 99%
Malonate de diéthyle
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 199 °C
Point de fusion: –51 °C
Densité: 1,055 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009195
Numéro CAS: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité