Chlorure de 4-tert-butylbenzènesulfonyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR1355-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR1355-5G APOSOR1355-25G APOSOR1355-100G
Chlorure de 4-tert-butylbenzènesulfonyle
Chlorure de 4-tert-butylbenzènesulfonyle
Formule: C₁₀H₁₃ClO₂S
MW: 232,73 g/mol
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007449
Numéro CAS: 15084-51-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité