7-Nitroindazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 7-Nitroindazole, 7-NINA, 7-Nitro-1H-indazole
OR13550-25G OR13550-5G
APOSOR13550-25GEA 102 EUR InStock
APOSOR13550-25G APOSOR13550-5G
7-Nitroindazole 97%
7-Nitroindazole
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00022789
Numéro CAS: 2942-42-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité