4-Ethylbenzenesulphonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1356-100G OR1356-25G OR1356-5G
APOSOR1356-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR1356-100G APOSOR1356-25G APOSOR1356-5G
4-Ethylbenzenesulphonamide 98%
4-Ethylbenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,24 g/mol
Point de fusion: 111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01365828
Numéro CAS: 138-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité