5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13583-1G OR13583-5G OR13583-250MG
APOSOR13583-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR13583-1G APOSOR13583-5G APOSOR13583-250MG
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Point de fusion: 185…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03990484
Numéro CAS: 156454-43-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité