1-Ethynyl-1-cyclohexene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR13588-25G OR13588-5G
APOSOR13588-25GEA 244 EUR InStock
APOSOR13588-25G APOSOR13588-5G
1-Ethynyl-1-cyclohexene
1-Ethynyl-1-cyclohexene
Formule: C₈H₁₀
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001568
Numéro CAS: 931-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité