1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR13592-100G OR13592-25G OR13592-500G
APOSOR13592-100GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR13592-100G APOSOR13592-25G APOSOR13592-500G
1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
Formule: C₆H₁₂N₂
Point d'ébullition: 125 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036056
Numéro CAS: 4271-96-9
EINECS: 224-262-2
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité