2-Chloro-3-picoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-methylpyridine, 2-Chloro 3-methylpyridine, 2-Chloro-β-picoline
OR13603-500G
APOSOR13603-500GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR13603-500G
2-Chloro-3-picoline 97%
2-Chloro-3-picoline
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Point d'ébullition: 192…193 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234177
Numéro CAS: 18368-76-8
EINECS: 242-242-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité