2-Ciano-6-méthylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methylpicolinonitrile, 6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-Cyano-2-picoline, 6-Methylpyridine-2-carbonitrile
OR13606-100G
APOSOR13606-100GEA 159 EUR InStock
APOSOR13606-100G
2-Ciano-6-méthylpyridine 97%
2-Ciano-6-méthylpyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190586
Numéro CAS: 1620-75-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité