2-Méthoxypyridine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13608-100G OR13608-25G OR13608-500G
APOSOR13608-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR13608-100G APOSOR13608-25G APOSOR13608-500G
2-Méthoxypyridine 99%
2-Méthoxypyridine
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 142…143 °C
Densité: 1.049 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006262
Numéro CAS: 1628-89-3
EINECS: 216-623-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité