3-Chloropyridine-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13614-1G OR13614-5G OR13614-25G
APOSOR13614-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13614-1G APOSOR13614-5G APOSOR13614-25G
3-Chloropyridine-2-ol
3-Chloropyridine-2-ol
Formule: C₅H₄ClNO
Point de fusion: 177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646109
Numéro CAS: 13466-35-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité