3-Ciano-5-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Cyano-5-picoline, 5-Methylpyridine-3-carbonitrile, 5-Methylnicotinonitrile
OR13616-5G
APOSOR13616-5GEA 114 EUR InStock
APOSOR13616-5G
3-Ciano-5-méthylpyridine
3-Ciano-5-méthylpyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point de fusion: 83…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673151
Numéro CAS: 42885-14-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité