4-(2-Hydroxyéthyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Pyridyl)ethanol
OR13623-5G
APOSOR13623-5GEA 277 EUR InStock
APOSOR13623-5G
4-(2-Hydroxyéthyl)pyridine 97%
4-(2-Hydroxyéthyl)pyridine
Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 121…122 °C/2mmHg
Point de fusion: 44477 °C
Densité: 1.093 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129038
Numéro CAS: 5344-27-4
EINECS: 226-286-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité