Chlorure de pyridinium 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pyridine HCl
APOSOR13636-1KGEA 0 EUR InStock
APOSOR13636-1KG APOSOR13636-25G APOSOR13636-100G APOSOR13636-500G
Chlorure de pyridinium 95%
Chlorure de pyridinium
Formule: C₅H₆ClN
MW: 115,56 g/mol
Point d'ébullition: 222…224 °C
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012802
Numéro CAS: 628-13-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité