Acide 4-chloro-3-nitrocinnamique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)prop-2-enoic acid, 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)acrylic acid
OR1365-25G OR1365-5G
APOSOR1365-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR1365-25G APOSOR1365-5G
Acide 4-chloro-3-nitrocinnamique 98%
Acide 4-chloro-3-nitrocinnamique
Formule: C₉H₆ClNO₄
MW: 227,601 g/mol
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063311
Numéro CAS: 20797-48-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité