2-Bromocarbazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-9H-carbazole
OR13661-1G OR13661-5G OR13661-25G
APOSOR13661-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13661-1G APOSOR13661-5G APOSOR13661-25G
2-Bromocarbazole
2-Bromocarbazole
Formule: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750430
Numéro CAS: 3652-90-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité