3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR13675-25GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR13675-25G APOSOR13675-5G
3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₂H₂BrN₃
MW: 147,96 g/mol
Point de fusion: 187…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01421960
Numéro CAS: 7343-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité