Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate
OR13678-100G OR13678-25G OR13678-10G
APOSOR13678-100GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR13678-100G APOSOR13678-25G APOSOR13678-10G
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Point de fusion: 26…29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00230583
Numéro CAS: 90347-66-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité