Idebenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-1,4-benzoquinone, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR13682-1G OR13682-5G OR13682-25G
APOSOR13682-1GEA 51 EUR InStock
APOSOR13682-1G APOSOR13682-5G APOSOR13682-25G
Idebenone 98%
Idebenone
Formule: C₁₉H₃₀O₅
MW: 338,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274552
Numéro CAS: 58186-27-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité