2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Carboxymethyl-2-ethoxybenzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Carboxymethyl-2-ethoxybenzoate, 2-(3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
OR13687-25G
APOSOR13687-25GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR13687-25G
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid
Formule: C₁₃H₁₆O₅
MW: 252,27 g/mol
Point de fusion: 80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08704233
Numéro CAS: 99469-99-5
EINECS: 427-630-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité