1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR13693-100G OR13693-25G
APOSOR13693-100GEA 133 EUR InStock
APOSOR13693-100G APOSOR13693-25G
1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane 95%
1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane
Formule: C₆H₁₆Cl₂OSi₂
MW: 231,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000877
Numéro CAS: 2362-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité