Benzoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Benzoxazole
OR13697-25G OR13697-100G OR13697-500G
APOSOR13697-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13697-25G APOSOR13697-100G APOSOR13697-500G
Benzoxazole
Benzoxazole
Formule: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Point d'ébullition: 181…183 °C
Point de fusion: 27…31 °C
Densité: 1.175 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005765
Numéro CAS: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité