6-Amino-1-hexanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR13708-5GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR13708-5G APOSOR13708-25G APOSOR13708-100G
6-Amino-1-hexanol 98%
6-Amino-1-hexanol
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Point d'ébullition: 136…139 °C
Point de fusion: 55…58 °C
Point d'éclair: 133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008241
Numéro CAS: 4048-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité