Hexaméthylphosphoramide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR13709-100GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR13709-100G APOSOR13709-25G
Hexaméthylphosphoramide 98%
Hexaméthylphosphoramide
Formule: C₆H₁₈N₃OP
Point d'ébullition: 230…232 °C/740mmHg
Point de fusion: 7 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008303
Numéro CAS: 680-31-9
EINECS: 211-653-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité