2-Bromo-3-chlorothiophene 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13719-1G OR13719-5G
APOSOR13719-1GEA 108 EUR InStock
APOSOR13719-1G APOSOR13719-5G
2-Bromo-3-chlorothiophene 96%
2-Bromo-3-chlorothiophene
Formule: C₄H₂BrClS
Point d'ébullition: 73…75 °C/12mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043882
Numéro CAS: 77893-68-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité