Ethyl-3-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Attention
OR13723-1G OR13723-25G OR13723-5G
APOSOR13723-1GEA 59.7 EUR InStock
APOSOR13723-1G APOSOR13723-25G APOSOR13723-5G
Ethyl-3-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268,11 g/mol
Point de fusion: 149…151 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02071793
Numéro CAS: 91348-45-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité