2,2':6',2''-Terpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR13730-1GEA 108 EUR InStock
APOSOR13730-1G APOSOR13730-5G
2,2':6',2''-Terpyridine 97%
2,2':6',2''-Terpyridine
Formule: C₁₅H₁₁N₃
MW: 233,27 g/mol
Point d'ébullition: 370 °C
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006213
Numéro CAS: 1148-79-4
EINECS: 214-559-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité