5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13740-100G OR13740-25G
APOSOR13740-100GEA 1060 EUR InStock
APOSOR13740-100G APOSOR13740-25G
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine
Formule: C₇H₆N₄S
Point de fusion: 242…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00473692
Numéro CAS: 2002-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité