(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: tert-Butyl (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, (R)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
OR1380-1G OR1380-5G OR1380-250MG
APOSOR1380-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1380-1G APOSOR1380-5G APOSOR1380-250MG
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 96%
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Point d'ébullition: 98…110 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419256
Numéro CAS: 259537-92-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité