4'-Chlorochalcone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one, 4'-Chlorobenzylidenacetophenone
OR1381-25G OR1381-5G
APOSOR1381-25GEA 48 EUR InStock
APOSOR1381-25G APOSOR1381-5G
4'-Chlorochalcone 98%
4'-Chlorochalcone
Formule: C₁₅H₁₁ClO
MW: 242,7 g/mol
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016343
Numéro CAS: 956-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité