3-(4-Morpholinyl)aniline 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1383-1G OR1383-250MG OR1383-5G
APOSOR1383-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR1383-1G APOSOR1383-250MG APOSOR1383-5G
3-(4-Morpholinyl)aniline 97+%
3-(4-Morpholinyl)aniline
Formule: C10H14N2O
MW: 178,2300 g/mol
Point de fusion: 117…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03197165
Numéro CAS: 159724-40-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité