2-Thiophènesulfonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR13858-10G OR13858-1G OR13858-5G
APOSOR13858-10GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR13858-10G APOSOR13858-1G APOSOR13858-5G
2-Thiophènesulfonamide
2-Thiophènesulfonamide
Formule: C₄H₅NO₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00185853
Numéro CAS: 6339-87-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité