3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR13863-1G OR13863-250MG
APOSOR13863-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR13863-1G APOSOR13863-250MG
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Formule: C₁₂H₁₉N₃
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368540
Numéro CAS: 672325-37-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité