(1-Éthoxyéthylidene)malononitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13891-100G OR13891-25G
APOSOR13891-100GEA 216 EUR InStock
APOSOR13891-100G APOSOR13891-25G
(1-Éthoxyéthylidene)malononitrile
(1-Éthoxyéthylidene)malononitrile
Formule: C₇H₈N₂O
Point de fusion: 89…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001852
Numéro CAS: 5417-82-3
EINECS: 226-521-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité