Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-4-hydroxymandelate

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR13893-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR13893-250MG
Ethyl-4-hydroxymandelate
Ethyl-4-hydroxymandelate


Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,20 g/mol
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020180
Numéro CAS: 68758-68-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité