Acide 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoïque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR13896-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR13896-5G APOSOR13896-100G APOSOR13896-25G
Acide 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoïque 99%
Acide 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoïque
Formule: C₉H₉NO₆
MW: 227,17 g/mol
Point de fusion: 195…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014697
Numéro CAS: 4998-07-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité