3,6,9,12-Tétraoxatétradécane-1,14-diol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR13897-10GEA 80 EUR InStock
APOSOR13897-10G APOSOR13897-5G APOSOR13897-25G
3,6,9,12-Tétraoxatétradécane-1,14-diol 97%
3,6,9,12-Tétraoxatétradécane-1,14-diol
Formule: C₁₀H₂₂O₆
MW: 238,28 g/mol
Point d'ébullition: 338…340 °C
Densité: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002878
Numéro CAS: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité