Thiophène-3-éthanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Thiophen-3-ethanol, 2-(Thiophen-3-yl)ethanol, 2-(3-Thienyl)ethanol
OR13899-100G OR13899-25G
APOSOR13899-100GEA 422 EUR InStock
APOSOR13899-100G APOSOR13899-25G
Thiophène-3-éthanol 98%
Thiophène-3-éthanol
Formule: C₆H₈OS
MW: 128,19 g/mol
Point d'ébullition: 110…111 °C/14mmHg
Densité: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009766
Numéro CAS: 13781-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité