1,2-Dichloro-3-nitrobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1391-100G OR1391-500G
APOSOR1391-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR1391-100G APOSOR1391-500G
1,2-Dichloro-3-nitrobenzène
1,2-Dichloro-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Point d'ébullition: 257…258 °C
Point de fusion: 61…64 °C
Densité: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007062
Numéro CAS: 3209-22-1
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité