4-Acetamidopiperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(Piperidin-4-yl)acetamide
OR13965-1G OR13965-5G
APOSOR13965-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR13965-1G APOSOR13965-5G
4-Acetamidopiperidine
4-Acetamidopiperidine
Formule: C₇H₁₄N₂O
MW: 142,20 g/mol
Point de fusion: 141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05254805
Numéro CAS: 5810-56-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité