4-Cyano-4'-heptylbiphenyl 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR13990-10G OR13990-25G OR13990-5G
APOSOR13990-10GEA 152 EUR InStock
APOSOR13990-10G APOSOR13990-25G APOSOR13990-5G
4-Cyano-4'-heptylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-heptylbiphenyl
Formule: C₂₀H₂₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074915
Numéro CAS: 41122-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité