4-Cyano-4'-pentylbiphenyl 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR13991-5G OR13991-10G OR13991-1G
APOSOR13991-5GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR13991-5G APOSOR13991-10G APOSOR13991-1G
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl
Formule: C₁₈H₁₉N
MW: 249,36 g/mol
Point de fusion: 212…213/3mm °C
Densité: 1.008 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036350
Numéro CAS: 40817-08-1
EINECS: 255-093-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité