4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR13997-25G OR13997-5G
APOSOR13997-25GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR13997-25G APOSOR13997-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 95%
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₉NO
MW: 195,22 g/mol
Point de fusion: 191…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059625
Numéro CAS: 19812-93-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité