tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-(piperazin-1-yl)piperidine-1-carboxylate, 4-(Piperazin-1-yl)piperidine, N-BOC protected
OR14041-100MG OR14041-1G OR14041-500MG
APOSOR14041-100MGEA 23.2 EUR InStock
APOSOR14041-100MG APOSOR14041-1G APOSOR14041-500MG
tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₄H₂₇N₃O₂
MW: 269,39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973999
Numéro CAS: 177276-41-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité