4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14042-1G OR14042-5G
APOSOR14042-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR14042-1G APOSOR14042-5G
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅ClO₂S
MW: 212,65 g/mol
Point de fusion: 257…259 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06655155
Numéro CAS: 23967-57-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité