Methyl-2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate
OR14063-1G
APOSOR14063-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14063-1G
Methyl-2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate 98%
Methyl-2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂S
MW: 208,24 g/mol
Point de fusion: 244…246 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00468672
Numéro CAS: 66947-92-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité