N-[2-(Aminocarbonyl)phenyl]-4-chloro-3-nitrobenzenecarboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-[2-(Aminocarbonyl)phenyl]-4-chloro-3-nitrobenzamide
OR14082-10G OR14082-1G OR14082-5G
APOSOR14082-10GEA 1690 EUR InStock
APOSOR14082-10G APOSOR14082-1G APOSOR14082-5G
N-[2-(Aminocarbonyl)phenyl]-4-chloro-3-nitrobenzenecarboxamide
N-[2-(Aminocarbonyl)phenyl]-4-chloro-3-nitrobenzenecarboxamide
Formule: C₁₄H₁₀ClN₃O₄
MW: 319,71 g/mol
Point de fusion: 271…272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00495266
Numéro CAS: 331240-40-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité